Learn More
3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazol-[4,3-a]-pyrazin Hydrochlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15465725 1 g 1 Gramm
15475725 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465725 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64993.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 762240-92-6 | C6H8ClF3N4 | 228.603 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 762240-92-6
Summenformel C6H8ClF3N4
Molekulargewicht (g/mol) 228.603
MDL-Nummer MFCD09817638
InChI-Schlüssel AQCSCRYRCRORET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5h,6h,7h,8h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-1,2,4-triazolo 4,3-a piperazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hcl, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo-4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro 1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydro-3-trifluormethyl-4,3-a-1,2,4-triazolopyrazine hydrochloride, pubchem18203
PubChem CID 11961371
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-Tetrahydro-[1,2,4]Triazolo[4,3-a]Pyrazin;Hydrochlorid
SMILES C1CN2C(=NN=C2C(F)(F)F)CN1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Menge 1 g
Beilstein 9872881
Formelmasse 228.6
Reinheit (%) ≥98%