Learn More
3'-(Trifluormethyl)acetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484883
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484883 25 g 25 Gramm
11349549 1 g 1 Gramm
11474883 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484883 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12210.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 349-76-8 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 349-76-8
Summenformel C9H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 188.149
MDL-Nummer MFCD00000391
InChI-Schlüssel ABXGMGUHGLQMAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-trifluoromethyl acetophenone, 3-trifluoromethyl acetophenone, 3-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, m-trifluoromethylacetophenone, 3'-trifluoromethylacetophenone, 1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 1-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 67682
IUPAC-Name 1-[3-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'- (Trifluoromethyl)acetophenone
Dichte 1.26
Siedepunkt 198°C to 200°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.4635
Menge 25 g
Beilstein 640151
Formelmasse 188.15
Reinheit (%) ≥98%