Learn More
3-(Trifluormethyl)anilin, Mikromol™
Artikelnummer. 18000010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18000010 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18000010 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0161.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-(Trifluormethyl)anilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Trifluoromethylaniline
CAS 98-16-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Trifluoromethylaniline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H6 F3 N
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Flutamide Imp. D (EP), Niflumic Acid Imp. C (EP), 3-(Trifluoromethyl)aniline, Flutamide Impurity D, Niflumic Acid Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
SMILES Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)Anilin
Molekulargewicht (g/mol) 161.12
Menge 100 mg
Formelmasse 161,0452 g/mol