Learn More
3-(Trifluormethyl)benzolpropanal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanal |
| CAS | 21172-41-8 |
| Summenformel | C10 H9 F3 O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Benzenepropanal','3-(trifluoromethyl)-, Hydrocinnamaldehyde','m-(trifluoromethyl)- (8CI), 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanal, 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionaldehyde, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5-7H,2,4H2 |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(CCC=O)c1 |
| IUPAC-Name | 3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propanal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 202.17 |
| Formelmasse | 202.0605 |