Learn More
3-(Trifluormethyl)benzoylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11483017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483017 1 g 1 Gramm
11493017 5 g 5 Gramm
11403027 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15564.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-(Trifluoromethyl)Benzoylacetonitril wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27328-86-5
Summenformel C10H6F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 213.159
MDL-Nummer MFCD00052315
InChI-Schlüssel GEPORLBYZLQDOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylbenzoylacetonitrile, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl phenyl propanenitrile, 3-trifluoromethyl benzoylacetonitrile, 2-cyano-3'-trifluoromethyl acetophenone, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-propionitrile, pubchem12076, acmc-1cbhg, maybridge1_000123, 3-trifluoromethyl benzoyl acetonitrile
PubChem CID 520304
IUPAC-Name 3-Oxo-3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propannitril
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
Schmelzpunkt 58°C to 63°C
Menge 1 g
Beilstein 2373428
Formelmasse 213.16
Reinheit (%) 97%