Learn More
3-(Trifluormethyl)benzoylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11493017
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11493017 5 g 5 Gramm
11483017 1 g 1 Gramm
11403027 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15564.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-(Trifluoromethyl)Benzoylacetonitril wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27328-86-5
Summenformel C10H6F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 213.159
MDL-Nummer MFCD00052315
InChI-Schlüssel GEPORLBYZLQDOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylbenzoylacetonitrile, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl phenyl propanenitrile, 3-trifluoromethyl benzoylacetonitrile, 2-cyano-3'-trifluoromethyl acetophenone, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-propionitrile, pubchem12076, acmc-1cbhg, maybridge1_000123, 3-trifluoromethyl benzoyl acetonitrile
PubChem CID 520304
IUPAC-Name 3-Oxo-3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propannitril
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
Schmelzpunkt 58°C to 63°C
Menge 5 g
Beilstein 2373428
Formelmasse 213.16
Reinheit (%) 97%