Learn More
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15486187
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15486187 5 g 5 Gramm
15428435 250 mg 250 Milligramm
15476187 1 g 1 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15486187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33375.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100036-64-4
Summenformel C14H9F3O
Molekulargewicht (g/mol) 250.22
MDL-Nummer MFCD03424645
InChI-Schlüssel WRWNNARTYPYHEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-trifluoromethyl phenyl benzaldehyde, 3'-trifluoromethyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethyl 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde,3'-trifluoromethyl, pubchem10313, acmc-1br3b, 3'-trifluoromethyl biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethyl biphenyl-4-carboxaldehyde
PubChem CID 1393343
IUPAC-Name 3'-(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 250.22
Reinheit (%) 96%