Learn More
3-(Trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394016 5 g 5 Gramm
11384016 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17280.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3796-23-4 | C6H4F3N | 147.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3796-23-4
Summenformel C6H4F3N
Molekulargewicht (g/mol) 147.1
MDL-Nummer MFCD00100032
InChI-Schlüssel JTZSFNHHVULOGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-pyridine, m-trifluoromethylpyridine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-picoline, pubchem8025, 3-cf3-pyridine, 5-trifluoromethylpyridine
PubChem CID 77417
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)pyridin
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)pyridine
Dichte 1.28
Siedepunkt 111°C to 114°C
Flammpunkt 19°C (66°F)
Brechungsindex 1.4173
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1563102
Formelmasse 147.1
Reinheit (%) 97%