Learn More
3-Trimethylsilyl-2-oxazolidinon, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Trimethylsilyl-2-oxazolidinone |
| Dichte | 1.013 g/mL |
| Siedepunkt | 99°C to 100°C (6 mmHg) |
| Flammpunkt | 92°C (198°F) |
| Brechungsindex | 1.454 |
| Menge | 5 g |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes with water. |
| Formelmasse | 159.26 |
| Physikalische Form | Flüssig |