Learn More
3-Trimethylsilyl-2-Propyn-1-ol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10720961 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10720961 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10720961 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 313890010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
Namenshinweis 99%
CAS 5272-36-6
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.8650g/mL
Siedepunkt 76°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 66°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H12OSi
Strukturformel (CH3)3SIC∽CCH2OH
Brechungsindex 1.4500 to 1.452
MDL-Nummer MFCD00002913
Menge 1 g
Relative Dichte 0.865
Synonym 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl, 3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, 1-trimethylsilylpropargyl alcohol, acmc-209l1b, 3-trimethylsilylpropargyl alcohol, 3-trimethylsilanyl-prop-2-yn-1-ol, 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol #
InChI-Schlüssel ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CCO
IUPAC-Name 3-Trimethylsilylprop-2-yn-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 128.25
PubChem CID 78930
Formelmasse 128.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke