Learn More
Masterflex™ X10 ABSPERRVENTIL 3-WEGE M LOCK .
Artikelnummer. 11785069
Click to view available options
Material:
Polycarbonat
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11785069
Marke: Masterflex™ 3060023
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für die Handhabung von höheren Durchflussmengen während des Prozesses bei Verwendung von Luer-System-ähnlichen Verbindungen. Der Cole-Parmer™ 3-Wege Absperrhahn mit großer Bohrung ist nicht steril und nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenorientierte Anwendungen vorgesehen oder zugelassen.
  • Verbesserter Flüssigkeitsfluss mit einer größeren Bohrung als bei herkömmlichen Luer-Absperrhähnen
  • Ideal für die Handhabung großer Volumina
Spezifikation
Beschreibung 3-Wege-Fluss
Material Polycarbonat
Anzahl pro Packung 10er-Packung
Connectors Männlicher Luer-Lock, weiblicher Luer-Lock