Learn More
Masterflex™ 3-Wege-Hahn
Click to view available options
Material:
Polycarbonat und HDPE, HDPE
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Diese Absperrhähne regulieren den Durchfluss ohne Leckage. Cole-Parmer™ 3-Wege-Absperrhähne haben eine Luer-Lock-Verbindung, einen Zylinder aus PC und einen Schaft aus HDPE. Der Griff kann um um 180 Grad gedreht werden.
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, chirurgische oder anderweitig patientenorientierte Anwendungsbereiche vorgesehen und geprüft und darf daher in diesen Bereichen nicht verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sperrhahn |
| Material | Polycarbonat und HDPE, HDPE |
| Plug Material | Polycarbonat und HDPE |
| Outlet Port | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
| Connectors | Luer-Lock, männlich |