missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente 3-Wege-Absperrhähne nach Czako, mit Stopfen aus PTFE
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2,5 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12563
- Bohrungswinkel:120 °
- Mit PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde
- Material: Borosilikatglas 3.3
- Undichtigkeitsrate gemäß DIN 12540-1
Spezifikation
Spezifikation
| Stopfenöffnung | 4 mm |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur