Learn More
3-((z)-Amino(hydroxyimino)methyl)benzoesäure, ≥90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10300323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10300323 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10300323 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07614DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoic acid
CAS 199447-10-4
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H8N2O3
MDL-Nummer MFCD02083499
Menge 1 g
Synonym 3-hydroxyamino iminomethyl-benzoic acid, 3-z-amino hydroxyimino methyl benzoic acid, 3-n'-hydroxycarbamimidoyl benzoic acid, 3-z-n'-hydroxycarbamimidoyl benzoic acid, 3-amino hydroxyimino methyl benzoic acid, benzoic acid, 3-n-hydroxycarbamimidoyl, benzoic acid, 3-z-amino hydroxyimino methyl, benzoic acid, 3-hydroxyamino iminomethyl-9ci
InChI-Schlüssel LJCLPFBIVUPTAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=NO)N
IUPAC-Name 3-[(Z)-N'-Hydroxycarbamimidoyl]benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 180.163
PubChem CID 9603503
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 90%