Learn More
3(Z)-Nonenol, TRC
Artikelnummer. 30483560
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483560 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483560 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6495601G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3(Z)-Nonenol
CAS 10340-23-5
Summenformel C9H18O
Menge 1 g
Synonym (Z)-3-Nonen-1-ol, (Z)-3-Nonen-1ol, (Z)-3-Nonen-1-ol, 3(Z)-Nonenol, cis-3-Nonen-1-ol, cis-3Nonenol
InChI-Formel InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
SMILES CCCCC\C=C/CCO
IUPAC-Name (Z)-non-3-en-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
Formelmasse 142.1358