Learn More
Axygen™ Axygen™ 30 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 384 Spitzenformat
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Reinigungsnachweise:
DNAse-/RNAse-frei
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
19200 Stück
3840 Stück
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Transparentes Polypropylen
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Nicht-pyrogen
- Ohne Filter
- Steril oder unsteril erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 30 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung, Rund |
| Verpackung | SBS-Box |
| Mehr anzeigen |