Learn More
Sharpsafe™ 30 L Sharps Container
Artikelnummer. 17671715
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Orange
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
15 Stück
Artikelnummer. 17671715
Marke: Sharpsafe™ 51802421
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
  • Der weltweit erste nachhaltige Einweg-Behälter für scharfe Abfälle auf dem Markt.
  • Die großzügige Größe des 30 l-Modells eignet sich besonders für Bereiche, in denen große Mengen kontaminierter Abfälle entstehen.
  • Die breite horizontale Öffnung gewährleistet eine einfache Entsorgung großer Gegenstände und ermöglicht eine proportional umfassendere Füllung als ähnliche vertikale Öffnungen, und das große Volumen des 30 Liter-Modells sorgt für eine höhere Kosteneffizienz in Bereichen mit hoher Auslastung.
  • Ein halb-durchsichtiger Deckel und eine sichtbare Fülllinie sorgen für die Sicherheit des Benutzers, da sie eine klare Anzeige des Erreichens der Fülllinie ermöglichen
  • Die 30-Liter-Behälter von Sharpsafe™ wurden speziell für die sichere Entsorgung von klinischem, spitzem/scharfem Abfall und die Minimierung des Risikos von Verletzungen entwickelt. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Unsere vier hörbaren Klicks bestätigen, dass der Deckel und die Basis sicher montiert und sicher für die Verwendung sind. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
  • Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
  • Merkmale und Vorteile
    • Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
    • Durch den halb-lichtdurchlässigen Deckel ist der Inhalt sichtbar, wenn der Behälter voll ist.
    • Der schwenkbare Sicherheitsschild gewährleistet eine sichere Entsorgung.
    • Schild der Verriegelung aus 100 % recyceltem Material.
    • Das eingeprägte Etikett bietet einen permanenten Audit Trail, der nicht entfernt werden kann.
    • Temporäre und endgültige Verschlussfunktion
    • Horizontaler Füllbereich
    • Einfache 4-Klick-Baugruppe
    • Entspricht den folgend aufgeführten Standards
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 l
Zertifizierung/Konformität UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291
Verschlussfarbe Violett
Farbe Grau
Abmessungen (L x B x H) 454 x 454 x 793 mm
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall
Produkttyp Behälter für scharfe Gegenstände