Learn More
Sharpsafe™ 30 l-Behälter für scharfe Abfälle
Beschreibung
- Der weltweit erste nachhaltige Einweg-Behälter für scharfe Abfälle auf dem Markt.
- Die großzügige Größe des 30 l-Modells eignet sich besonders für Bereiche, in denen große Mengen kontaminierter Abfälle entstehen.
- Die breite horizontale Öffnung gewährleistet eine einfache Entsorgung großer Gegenstände und ermöglicht eine proportional umfassendere Füllung als ähnliche vertikale Öffnungen, und das große Volumen des 30 Liter-Modells sorgt für eine höhere Kosteneffizienz in Bereichen mit hoher Auslastung.
- Ein halb-durchsichtiger Deckel und eine sichtbare Fülllinie sorgen für die Sicherheit des Benutzers, da sie eine klare Anzeige des Erreichens der Fülllinie ermöglichen
- Unser 30-Liter- Sharpsafe™ Die Behälter sind speziell dafür ausgelegt, die sichere Entsorgung von medizinischen Abfällen zu ermöglichen und das Risiko damit verbundener Verletzungen zu minimieren. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Unsere vier hörbaren Klicks bestätigen, dass der Deckel und die Basis sicher montiert und sicher für die Verwendung sind. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
- Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
- Merkmale und Vorteile
- Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
- Halbtransparenter Deckel – Inhalt sichtbar, wenn vollständig geladen.
- Der schwenkbare Sicherheitsschild gewährleistet eine sichere Entsorgung.
- Schild der Verriegelung aus 100 % recyceltem Material.
- In-Mold-Etikett – bietet einen permanenten Prüfpfad, der nicht entfernt werden kann.
- Vorübergehend& Funktion zum endgültigen Abschluss
- Horizontaler Füllbereich
- Einfache 4-Klick-Baugruppe
- Entspricht den folgend aufgeführten Standards
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 l |
| Zertifizierung/Konformität | UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291 |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (L x B x H) | 454 x 454 x 793 mm |
| Menge | 15/Karton |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall |
| Produkttyp | Behälter für scharfe Gegenstände |