Learn More
Watson-Marlow Pumps Antrieb der Serie 300
Artikelnummer. 12821951
Click to view available options
Modell:
323Du
323Dz
323E
323S
323U
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12821951
Marke: Watson-Marlow Pumps 036.3134.00U
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gehäusepumpen der Baureihe 300. Ein- oder Mehrkanal-Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog-, RS232-Steuerung und präziser Dosierung. Schlauchpumpen der Baureihe 300.
  • Laborpumpen der Baureihe 300 sind Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog- oder RS232-Steuerung. Die Pumpen der Baureihe 323 verfügen über eine chemikalienbeständige ABS-Oberseite und IP31-Schutz sowie über eine Folientastatur zur Steuerung der Pumpe und ein digitales LCD zur Anzeige der Drehzahl. Es gibt vier Modelle mit jeweils größerem Funktionsumfang:
  • 323Du Pumpen für hohe Fördermengen mit RS232-, automatischer und manueller Steuerung
  • 323U und 323U Pumpen mit analoger automatischer und manueller Steuerung
  • 323S hochleistungsfähige Pumpen mit manueller Steuerung
  • 323E Pumpen mit manueller Steuerung
  • Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
    • 313D und 313D Pumpenköpfe mit drei Rollen für Endlosschläuche
    • 314D und 314D2 Pumpenköpfe mit vier Rollen für Endlosschläuche
    • 314MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit vier Rollen und fünf Kanälen
    • 318MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit acht Rollen und fünf Kanälen
    • 501RL und 501RL2 Pumpenköpfe für Endlosschläuche
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Display LCD
    Frequenz 50/60 Hz
    IP-Schutzart IP31
    Material ABS Plastic, Aluminum
    Modell 323S
    Steckertyp UK
    Typ Cased Pump
    Spannung 100/120/220/240 V
    Geschwindigkeit 400 rpm
    Gehäusematerial ABS, Powder Coated Aluminium LM24