Learn More
Watson-Marlow Pumps Antrieb der Serie 300
Artikelnummer. 17893074
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
323Du
323Dz
323E
323S
323U
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
17893074 323E 1 Stück
15548361 323S 1 Stück
16479435 323U 1 Stück
17863074 323Du 1 Stück
17813084 323Dz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17893074 Lieferant Watson-Marlow Pumps Lieferanten-Nr. 036.3124.00E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3820.77 €
    3327.29 € / 1 Stück
    Sparen 493.48 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Gehäusepumpen der Serie 300 sind ein- oder mehrkanalige Tischpumpen mit manueller, Fern-, analoger und RS232-Steuerung sowie präziser Dosierung.
  • Die Laborpumpen der Serie 300 sind eine Tischpumpenlösung mit manueller, Fern-, analoger oder RS232-Steuerungsmöglichkeit.
  • Die Pumpen des Modells 323 verfügen über eine chemikalienbeständige ABS-Oberseite und IP31-Schutzart, eine Membrantastatur zur Steuerung der Pumpe sowie ein digitales LCD-Display zur Anzeige der Drehzahl.
  • Es gibt vier Modelle mit zunehmendem Funktionsumfang:
    • 323Du RS232/automatische/manuelle Hochleistungspumpen mit erweiterter Steuerung
    • 323U und 323U analog-automatische und erweiterte manuell steuerbare Pumpen
    • 323S Hochleistungs-Handsteuerpumpen
    • 323E Handsteuerpumpen
Pumpenkopfoptionen sind standardmäßig verfügbar (weitere auf Anfrage erhältlich):
  • 313D und 313D2 Dreirollenpumpenköpfe für kontinuierliche Rohrleitungen
  • 314D und 314D2 Vierrollenpumpenköpfe für kontinuierliche Rohrleitungen
  • 314MC Vierwalzen-Fünfkanal-Mikrokassettenpumpenköpfe
  • 318MC Acht-Rollen-Fünfkanal-Mikrokassettenpumpenköpfe
  • 501RL- und 501RL2-Pumpenköpfe für durchgehende Schläuche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Display LCD
Flussrate 4,1 bis 2.000 ml/min
Frequenz 50/60 Hz
IP-Schutzart IP31
Material ABS-Kunststoff, Aluminium
Modell 323E
Steckertyp EU
Umkehrbar Ja
Typ Gehäusepumpe
Spannung 100/120/220/240 V
Geschwindigkeit 400 rpm
Gehäusematerial ABS, pulverbeschichtetes Aluminium LM24
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.