Learn More
Watson-Marlow Pumps 300 Antrieb mit Pumpenkopf
Gehäusepumpen der Baureihe 300. Ein- oder Mehrkanal-Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog-, RS232-Steuerung und präziser Dosierung. Schlauchpumpen der Baureihe 300.
Marke: Watson-Marlow Pumps 030.3144.3DE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.70000kg
Beschreibung
- Laborpumpen der Baureihe 300 sind Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog- oder RS232-Steuerung. Die Pumpen der Baureihe 323E/D verfügen über eine chemikalienbeständige ABS-Oberseite und IP31-Schutz sowie über eine Folientastatur zur Steuerung der Pumpe und ein digitales LCD zur Anzeige der Drehzahl. Es gibt vier Modelle mit jeweils größerem Funktionsumfang:
- 323E/DDu Pumpen für hohe Fördermengen mit RS232-, automatischer und manueller Steuerung
- 323E/DU und 323E/DU Pumpen mit analoger automatischer und manueller Steuerung
- 323E/DS hochleistungsfähige Pumpen mit manueller Steuerung
Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
- 313D und 313D2 Pumpenköpfe mit drei Rollen für Endlosschläuche
- 314D und 314D2 Pumpenköpfe mit vier Rollen für Endlosschläuche
- 314MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit vier Rollen und fünf Kanälen
- 318MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit acht Rollen und fünf Kanälen
- 501RL und 501RL2 Pumpenköpfe für Endlosschläuche
Spezifikation
Analog | |
IP31 | |
3 to 400 rpm | |
323U/D | |
100/120/220/240 V |
LCD | |
0.81 to 2000 mL/min. | |
Yes | |
313DW |