Learn More
TubeWriter 300 - UV-härtende Tinte
Artikelnummer. 30067437
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Austausch der Tintenrolle
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30067437 Austausch der Tintenrolle 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30067437 Lieferant TubeWriter Lieferanten-Nr. TWUVB3001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatz-UV-härtende Tinte
  • Tintenabdrücke und Etiketten direkt auf gebogenen Kunststoff- und Glasoberflächen – jegliche Laborgeräte
  • Die UV-Härtung gewährleistet, dass der Druck auch unter rauen Laborbedingungen beständig ist.
  • Der Druck übersteht die Langzeitlagerung bei -80 °C °und in flüssigem Stickstoff.
  • Beständig gegen chemische Lösungsmittel
  • Einwegkartuschen mit niedrigen Ersatzkosten
  • Kein zeitaufwändiges Anbringen von Klebeetiketten oder handschriftliches Beschriften erforderlich
Spezifikation
Produkttyp Austausch der Tintenrolle