Learn More
3000 μS/cm Leitfähigkeitsstandard bei 25 °C, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Getestet nach ISO 17025-akkreditierter Testmethode
- NIST-konform
- Niedriger Temperaturschwankungskoeffizient
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche
- Genauigkeit: 3000 μS/cm ± 1 %
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
| Analysenzertifikat | Yes |
| Rückführbarkeit auf NIST | Yes |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Leitfähigkeitsmessgeräte |
| Typ | Leitfähigkeitsstandard auf wässriger Basis |
| Menge | 500 ml |