Learn More
Endecotts™ Prüfsieb aus Edelstahl, 300 mm Durchmesser.
Artikelnummer. 12901995
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
500 μm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Packungsgröße
12901995 500 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12901995 Lieferant Endecotts™ Lieferanten-Nr. 300SIW.500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00 €
    189.48 € / 1 Stück
    Sparen 92.52 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vollhöhen-Prüfsiebe für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen. Endecotts™ Prüfsieb aus Edelstahl, 300 mm Durchmesser, entspricht den Anforderungen ISO 3310-1 / BS410 Normen.
  • Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet gleichmäßige Stapelbarkeit)
  • Edelstahlgewebe
  • Präzise Blendenöffnung gemäß ISO 3310-1 / BS410
  • Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
  • Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 500 μm
Produkttyp Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO Anforderungen gemäß 3310-1 und 2, ASTM , BSI
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 75 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen
Außendurchmesser (metrisch) 300 mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl