Learn More
Skytec™ 3020 Disposable FFP2 Pre-Formed Cup Shape Respirator
Click to view available options
:
FFP2
Beschreibung
- Lightweight, cup shaped respirator
- Continuous loop metal-free headstrap
- Preformed nosebridge removes the need for regular adjustment
- Conforms to EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR
Spezifikation
Spezifikation
| Zugewiesener Schutzfaktor (APF) | 10 |
| Zertifizierung/Konformität | EN 149:2000 + A1:2009 FFP2 NR |
| Farbe | White |
| Design Type | Cup/Molded |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Filtertyp | FFP2 |
| Material | Polypropylene |
| Produkttyp | General Purpose Particulate Respirator |
| Größe | One Size |
| Mit Ausatemventil | No |
| Mehr anzeigen |