missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cis-trans-10,11-Epoxyfarnesensäure-d3-methylester (> 85%), TRC

Artikelnummer. 30373695
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30373695 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30373695 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5894171MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material cis-trans-10,11-Epoxy Farnesenic Acid-d3 Methyl Ester
CAS 951116-90-8
Summenformel C16H23D3O3
Menge 1 mg
Synonym (2Z,6E)-9-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-nonadienoic Acid Methyl-d3 Ester
InChI-Formel InChI=1S/C16H26O3/c1-12(9-10-14-16(3,4)19-14)7-6-8-13(2)11-15(17)18-5/h7,11,14H,6,8-10H2,1-5H3/b12-7+,13-11-/i5D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC(=O)\C=C(\C)/CC\C=C(/C)\CCC1OC1(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 269.39
Formelmasse 269.207
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.