missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Für den sicheren Transport von Laborgefäßen
- Edelstahl 304 spec, 18/8 nicht magnetisch, helle Oberfläche
- Laborbogenzange
- Wird standardmäßig in 5er-Packungen geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) Öffnung | 75 mm |
| Menge | Je 1 |
| Länge (metrisch) | 203 mm |
| Material | 304 Edelstahl |
| Typ | Labor-Bogenzange |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?