Learn More
Cole-Parmer™ Abdeckung aus 304 Edelstahl
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
171,45 mm
222 mm
240 mm
280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Abdeckungen reduzieren die Verdunstung
- Gesundheitsschädliche Dämpfe enthalten oder Kontaminanten fernhalten
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 280 mm |
| Material | Edelstahl (304) |
| Menge | Je 1 |
| Zertifizierung/Konformität | AISI 304 |