Spezifikation
| Menge | 5 Packungen |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Flacher, spitz zulaufender Spatel |
| Ausführung | Glänzend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für sterile Anwendungen |
| Max. Temperatur (metrisch) | -196°bis +550 °C |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 90 mm |