Learn More
Fisherbrand™ Flache, sich verjüngende Klingen aus 304 Edelstahl
Artikelnummer. p-8012486 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 mm
150 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11786597 150 mm 5 Stück
11776597 90 mm 5 Stück
2 options
Artikelnummer. 11786597
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die flachen, spitz zulaufenden Edelstahlklingen gewährleisten bei jedem Einsatz optimale Genauigkeit. Die aus Nickel und Edelstahl gefertigten Fisherbrand™ Flachen, spitz zulaufenden Edelstahlklingen sind für alle Arbeiten im Labor unverzichtbar.
  • Nickel- und Edelstahlspatel
  • Chattaway 3.6 mm-Stab
  • 1.6 mm Nickel- und Edelstahl-Mikropinole
  • Flache, sich verjüngende Laborklinge
  • Edelstahl 304 spec 
  • 18/8 nicht magnetisch, helle Oberfläche
  • Ideal für das Labor geeignet 
  • Länge = 90 mm
  • Breite schmales Ende = 15 mm
  • Breite gegenüberliegendes Ende = 25 mm
Spezifikation
Menge 5 Packungen
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Flacher, spitz zulaufender Spatel
Ausführung Glänzend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für sterile Anwendungen
Max. Temperatur (metrisch) -196°bis +550 °C
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 150 mm