Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 2, 3 oder 4
Artikelnummer. 11522535
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
19 G
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Packungsgröße
11522535 19 G 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11522535 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 774805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00 €
    193.26 € / 6 Stück
    Sparen 26.74 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Autoklavierbar
  • Metallnaben aus vernickeltem Messing
  • Kundenspezifische Länge
  • Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
  • Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
Specifications
Material Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl (304)
Kanülen-Gauge 19 G
Innendurchmesser (metrisch) 0.69 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1.07 mm
Länge (metrisch) Kanüle 9,53 mm
Art der Kanülenspitze 2,3 oder 4
Zur Verwendung mit (Geräte) TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse