Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 5 oder AS
Artikelnummer. 11738386
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
17 G
19 G
Packungsgröße:
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Packungsgröße
11738386 19 G 6 Stück
11583254 17 G 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11738386 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 775110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00 €
    383.00 € / 6 Stück
    Sparen 27.00 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Autoklavierbar
  • Metallnaben aus vernickeltem Messing
  • Kundenspezifische Länge
  • Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
  • Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
Spezifikation
Material Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl (304)
Kanülen-Gauge 19 G
Innendurchmesser (metrisch) 0.69 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1.07 mm
Art der Kanülenspitze 5 oder AS
Zur Verwendung mit (Geräte) TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse