Learn More
Sampling Systems™ Mikrospatel aus Edelstahl 304
Artikelnummer. 12756267 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
175 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12756267
Marke: Sampling Systems™ A10020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ Mikrospatel aus Edelstahl 304 eignen sich ideal für die Probenahme oder das Dispensieren kleiner Pulvermengen.
  • Edelstahl
  • Für Probenahmen von Pulvern
  • Nutfrei
  • Glänzend polierte Oberfläche
Spezifikation
Produkttyp Mikrospatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 40 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 12 mm
Material Edelstahl (304)
Länge (metrisch) 175 mm