Learn More
Cole-Parmer™ Ablageschale aus 304 Edelstahl
Artikelnummer. 11747954 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
342 x 247 mm
384 x 270 mm
431 x 295 mm
486 x 321 mm
540 x 413 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11747954 540 x 413 mm 1 Stück
11707954 342 x 247 mm 1 Stück
11717954 384 x 270 mm 1 Stück
11727954 431 x 295 mm 1 Stück
11737954 486 x 321 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11747954 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0727721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00 €
    291.74 € / 1 Stück
    Sparen 109.26 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Edelstahltabletts eignen sich für den Transport von Verbrauchsmaterialien, Geräten und anderen Gegenständen. Cole-Parmer™ Allzwecktabletts aus Edelstahl 304 erfüllen im Labor vielfältige Aufgaben.
  • Ablagetablett aus Edelstahl
  • Beständig gegen Temperaturen bis 343 °C
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 540 x 413 mm
Abmessungen (L x B x H) 540 x 413 x 22 mm
Höhe (metrisch) 22.2 mm
Länge (metrisch) 54 cm
Material Edelstahl
Typ Mehrzweckablage
Breite (metrisch) 41,3 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Halten Sie mehrere für den Transport von Zubehör, Geräten und anderen Gegenständen bereit
Menge Je 1
Länge (angloamerikanisch) 21,25 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,875 in.
Form Rechteckig
Temperatur (metrisch) 343 °C
Breite (angloamerikanisch) 16,25 in.