Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: 10mm and Larger
Artikelnummer. 10368032 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
10mm
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10368032
Marke: RETSCH 60.146.100000
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 100mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/2
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 305mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl