Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: Less than 10mm
Artikelnummer. 10236462 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,25mm
2mm
2,24mm
2,36mm
2,50mm
2,80mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4mm
4,50mm
4,75mm
5mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8mm
9mm
9,50mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10236462 2,24mm 1 Stück
10749944 1,25mm 1 Stück
10308422 1mm 1 Stück
10357892 2,36mm 1 Stück
10206562 2,50mm 1 Stück
10452842 3,35mm -
10626513 2,80mm 1 Stück
10554593 3,15mm 1 Stück
10403232 3,55mm -
10226462 2mm 1 Stück
10413422 4,75mm 1 Stück
10378132 4,50mm 1 Stück
10413232 4mm 1 Stück
10750115 5,60mm 1 Stück
10555553 6,70mm 1 Stück
10664593 6,30mm 1 Stück
10654593 5mm 1 Stück
10645363 7,10mm 1 Stück
10388322 8mm 1 Stück
10013012 9,50mm 1 Stück
10583443 9mm 1 Stück
21 options
Product Code. 10236462
Brand: RETSCH 60.146.002240
Only null left
Add to basket
Add to basket
Specifications
Menge Je 1
Porengröße 2,24mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/2
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 305mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl