Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: Less than 10mm
Artikelnummer. 10555553 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,25mm
2mm
2,24mm
2,36mm
2,50mm
2,80mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4mm
4,50mm
4,75mm
5mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8mm
9mm
9,50mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10555553
Marke: RETSCH 60.146.006700
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 6,70mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/2
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 305mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl