Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: Less than 10mm
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,25mm
2mm
2,24mm
2,36mm
2,50mm
2,80mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4mm
4,50mm
4,75mm
5mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8mm
9mm
9,50mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 9mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/2 |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 40mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 305mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |