Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, ASTM-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Alle ansehen Retsch ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 850 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E 11 |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 300 |
| Höhe (metrisch) | 40mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 305mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |