Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, ASTM-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Artikelnummer. 10310962 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
106 μm
125 μm
150 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10310962
Marke: RETSCH 60.159.000106
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 106 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E 11
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 305mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl