Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, ASTM-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Artikelnummer. 10525262 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
106 μm
125 μm
150 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10525262 212 μm 1 Stück
10095081 125 μm 1 Stück
10310962 106 μm 1 Stück
10005091 150 μm 1 Stück
10279211 250 μm 1 Stück
10085011 25 μm 1 Stück
10268821 355 μm 1 Stück
10085021 32 μm 1 Stück
10535262 300 μm -
10248831 38 μm 1 Stück
10441952 500 μm 1 Stück
10553522 425 μm 1 Stück
10258831 45 μm 1 Stück
10156171 53 μm 1 Stück
10449841 600 μm 1 Stück
10035051 63 μm 1 Stück
10534302 75 μm 1 Stück
10196061 850 μm 1 Stück
10024761 710 μm 1 Stück
19 options
Artikelnummer. 10525262
Marke: RETSCH 60.159.000212
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 212 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E 11
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 305mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl