Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser × 40 mm Höhe, ASTM-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Marke:  RETSCH 60.159.000032
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10085021
  • 525.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-11-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Gehäuse 1Each
Analysesieb
Edelstahl
40mm
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
305mm
32 μm
ASTM E 11
Schüttler AS 300