Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Mechanische Siebe
- RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Artikelnummer. 10259211 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|
| 10259211 | 180 μm | 1 Stück |
| 10648571 | 100 μm | 1 Stück |
| 10544682 | 106 μm | 1 Stück |
| 10595062 | 125 μm | 1 Stück |
| 10486421 | 112 μm | 1 Stück |
| 10496421 | 140 μm | 1 Stück |
| 10370282 | 150 μm | 1 Stück |
| 10467001 | 160 μm | 1 Stück |
| 10762003 | 200 μm | 1 Stück |
| 10136361 | 212 μm | 1 Stück |
| 10176501 | 224 μm | 1 Stück |
| 10620642 | 25 μm | 1 Stück |
| 10360572 | 280 μm | 1 Stück |
| 10350572 | 250 μm | 1 Stück |
| 10759702 | 315 μm | 1 Stück |
| 10468151 | 300 μm | 1 Stück |
| 10759892 | 355 μm | - |
| 10771623 | 32 μm | 1 Stück |
| 10514692 | 36 μm | 1 Stück |
| 10238931 | 38 μm | 1 Stück |
| 10116651 | 400 μm | 1 Stück |
| 10176641 | 40 μm | 1 Stück |
| 10126651 | 425 μm | 1 Stück |
| 10710473 | 450 μm | 1 Stück |
| 10186641 | 45 μm | 1 Stück |
| 10005151 | 500 μm | 1 Stück |
| 10586212 | 50 μm | 1 Stück |
| 10196641 | 53 μm | 1 Stück |
| 10106031 | 560 μm | 1 Stück |
| 10553722 | 56 μm | 1 Stück |
| 10195971 | 71 μm | 1 Stück |
| 10238831 | 630 μm | 1 Stück |
| 10426431 | 710 μm | - |
| 10553912 | 63 μm | 1 Stück |
| 10350812 | 600 μm | 1 Stück |
| 10278971 | 800 μm | 1 Stück |
| 10024791 | 75 μm | 1 Stück |
| 10418731 | 80 μm | 1 Stück |
| 10126121 | 90 μm | 1 Stück |
| 10436431 | 900 μm | 1 Stück |
| 10310912 | 850 μm | - |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10259211
Marke: RETSCH 60.158.000180
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Analysensiebe mit anderen Maschenweiten sind auf Anfrage erhältlich.
- Maschenweite: 100 μm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 180 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 300 |
| Enthält | Zertifikat zur Regelkonformität |
| Höhe (metrisch) | 40mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 305mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |