Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Artikelnummer. 10468151 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10468151 300 μm 1 Stück
10648571 100 μm 1 Stück
10544682 106 μm 1 Stück
10595062 125 μm 1 Stück
10486421 112 μm 1 Stück
10496421 140 μm 1 Stück
10370282 150 μm 1 Stück
10467001 160 μm 1 Stück
10762003 200 μm 1 Stück
10259211 180 μm 1 Stück
10136361 212 μm 1 Stück
10176501 224 μm 1 Stück
10620642 25 μm 1 Stück
10360572 280 μm 1 Stück
10350572 250 μm 1 Stück
10759702 315 μm 1 Stück
10759892 355 μm -
10771623 32 μm 1 Stück
10514692 36 μm 1 Stück
10238931 38 μm 1 Stück
10116651 400 μm 1 Stück
10176641 40 μm 1 Stück
10126651 425 μm 1 Stück
10710473 450 μm 1 Stück
10186641 45 μm 1 Stück
10005151 500 μm 1 Stück
10586212 50 μm 1 Stück
10196641 53 μm 1 Stück
10106031 560 μm 1 Stück
10553722 56 μm 1 Stück
10195971 71 μm 1 Stück
10238831 630 μm 1 Stück
10426431 710 μm -
10553912 63 μm 1 Stück
10350812 600 μm 1 Stück
10278971 800 μm 1 Stück
10024791 75 μm 1 Stück
10418731 80 μm 1 Stück
10126121 90 μm 1 Stück
10436431 900 μm 1 Stück
10310912 850 μm -
41 options
Artikelnummer. 10468151
Marke: RETSCH 60.158.000300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Analysensiebe mit anderen Maschenweiten sind auf Anfrage erhältlich.
  • Maschenweite: 100 μm
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 300 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 305mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl