Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: Under 10mm
Artikelnummer. 10593722 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,40mm
1,60mm
1,70mm
1,80mm
2mm
2,24mm
2,36mm
2,50mm
2,80mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4mm
4,50mm
4,75mm
5mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8mm
9mm
9,50mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10593722 4,75mm 1 Stück
10085081 1,12mm 1 Stück
10711243 1,18mm 1 Stück
10711433 1,40mm 1 Stück
10584872 1,25mm 1 Stück
10219171 1,60mm 1 Stück
10487961 1,80mm 1 Stück
10074931 1,70mm 1 Stück
10310822 1mm 1 Stück
10034971 2,24mm 1 Stück
10739322 2,36mm 1 Stück
10370382 2,50mm 1 Stück
10218501 2,80mm 1 Stück
10116461 2mm 1 Stück
10710093 3,15mm 1 Stück
10478731 3,35mm 1 Stück
10478921 3,55mm 1 Stück
10156881 4,50mm 1 Stück
10166881 5,60mm 1 Stück
10720093 4mm 1 Stück
10075051 5mm 1 Stück
10054911 6,30mm 1 Stück
10157121 7,10mm 1 Stück
10630642 9mm 1 Stück
10004951 9,50mm 1 Stück
10064911 8mm 1 Stück
10486621 6,70mm 1 Stück
27 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10593722
Marca: RETSCH 60.158.004750
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
  • Analysensiebe mit anderen Maschenweiten sind auf Anfrage erhältlich.
  • Maschenweite: 1,00mm
Specifica
Menge Je 1
Porengröße 4,75mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 305mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.