Learn More
RETSCH Standard-Siebsatz für AS300, D=305mm, H=40mm, Siebe von 630μm bis 31,5mm und Auffangboden
Artikelnummer. 10068991 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
630 μm, 1,25 mm, 2,50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10068991 630 μm, 1,25 mm, 2,50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31,5 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10068991
Marke: RETSCH 60.158.000999
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Typ: Standard-Siebsatz für AS 300: φ 305mm, 40mm hoch, nach DIN ISO 3310/1 (630 μm, 1,25mm, 2,50mm, 5mm, 10mm, 20mm, 31,5mm und Auffangboden)
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 630 μm, 1,25 mm, 2,50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31,5 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Enthält Konformitätszertifikat, 7 Prüfsiebe (63 μ0 m, 1,25 mm, 2,50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31,5 mm) und Auffangwanne
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 305mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl