Learn More
RETSCH Prüfsieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, mit quadratischen Löchern
Artikelnummer. 10002682 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
4mm
4,50mm
4,75mm
5mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8mm
9mm
9,50mm
10mm
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
41 product options available for selection
Product selection table with 41 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10002682 50mm 1 Stück
10614403 100mm 1 Stück
10378272 106mm 1 Stück
10174922 10mm 1 Stück
10719964 11,2mm 1 Stück
10555173 12,5 mm 1 Stück
10614593 112mm 1 Stück
10114542 125mm 1 Stück
10543633 18mm -
10173812 20mm 1 Stück
10482652 13,2mm 1 Stück
10684583 19mm 1 Stück
10226842 16mm 1 Stück
10740125 14mm 1 Stück
10368462 22,4mm 1 Stück
10799924 25mm 1 Stück
10123962 26,5mm 1 Stück
10584203 28mm 1 Stück
10327892 31,5mm 1 Stück
10092982 4,50mm 1 Stück
10524593 37,5mm 1 Stück
10022832 35,5mm 1 Stück
10788794 4,75mm -
10337892 40mm -
10616703 45mm 1 Stück
10695933 5,60mm 1 Stück
10574973 53mm 1 Stück
10082982 4mm 1 Stück
10266552 56mm 1 Stück
10444572 5mm 1 Stück
10002862 6,30mm 1 Stück
10062842 6,70mm 1 Stück
10664013 63mm 1 Stück
10534023 7,10mm 1 Stück
10328132 71mm -
10072722 75mm 1 Stück
10505173 80mm -
10720125 8mm 1 Stück
10646323 9,50mm -
10266172 90mm 1 Stück
10594593 9mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
41 options
Artikelnummer. 10002682 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 60.138.050000
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 50mm
Typ Testsieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/2
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 305mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl