Learn More
Berlin Packaging X20280 Dropper bottle amber type 3 20ml DIN18 neck
Marke:  Berlin Packaging 1000087
X20280 Dropper bottle amber type 3 20ml DIN18 neck finish
Artikelnummer. 30830684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2342.34 €
    1913.37 € / 20280 Stück
    Sparen 428.97 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026