Learn More
ERLIN1 Antibody (OTI4B1), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306680 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306680 30 μL 30 Mikroliter
30306126 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306680
Marke: Novus Biologicals NBP34491630ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
ERLIN1 Monoclonal antibody specifically detects ERLIN1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ERLIN1
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4B1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias Band_7 23-211 Keo4 (Interim) similar to C.elegans protein C42C1.9, C10orf69, chromosome 10 open reading frame 69, Endoplasmic reticulum lipid raft-associated protein 1, ER lipid raft associated 1, Erlin-1, KE04SPFH domain-containing protein 1, KEO4, Protein KE04, SPFH domain family, member 1, SPFH1, Stomatin-prohibitin-flotillin-HflC/K domain-containing protein 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 107-346 of human ERLIN1(NP_006450) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10613
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b