Beschreibung
- Messung nach dem Turbinenradprinzip
- Verschiedene Versionen für viele verschiedene Anwendungen
- Automatische Einschaltung bei Flusserkennung
- Messgenauigkeit ±1 %, einfache Rekalibrierung
- Langlebige Lithiumbatterie
- Für den Einsatz bis max. 4 bar (20 °C)
- Viskositätsbereich 0,8 bis 40 mPas
- Temperatur -10 °C bis +50 °C
- Bitte beachten Sie
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Durchflussmesser |
| Genauigkeit | ± 1 % |
| Nenndruck | 4 bar (20 °C) |
| Anschlüsse | G 1 in. |
| Flussratenbereich | 5 bis 90 LPM |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Heizöl, Diesel, Salzsäure, Natriumhydroxid |
| Material der Innenteile | Polypropylen, Hastelloy, C4/FKM |
| Material | Polypropylen |
| Kennwerte der Stromversorgung | Langlebige Lithiumbatterie |
| Temperatur (metrisch) | –10 °C bis +50 °C |
| Mehr anzeigen |